Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation MAML2
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Expression | semblable au maître 2 (drosophiles) |
| Alias de gène | DKFZp686N0150,KIAA1819,MAM-3,MAM2,MAM3,MGC176701,MLL-MAML2 |
| Symbole de gène(s) | MAML2 |
| Identification génétique (Entrez) | 84441 |
| Type de produit | ADN/ARN |
| Quantité | 100 μl |
| Forme | Liquide |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction