Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression de cellules de mammifères pCSG-IBA sans sécrétion
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418. Le vecteur d’expression mammifère sans sécrétion IBA Lifesciences GmbH est un vecteur d’expression large avec des caractéristiques universelles pour l’expression transitoire ainsi que pour la génération de lignées cellulaires stables (NeoR).
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Marqueur génétique | Ampicilline |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vector |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenu et stockage | Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | GST-tag |
| Quantité | 5 μg |
| Vecteur | pCSG-IBA25 |
| À utiliser avec (application) | Expression épisomique (oriP, EBNA-1) |