Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression de cellules de mammifères pCSG-IBA avec sécrétion
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Vecteur:
pCSG-IBA102
pCSG-IBA104
pCSG-IBA142
pCSG-IBA144
pCSG-IBAwt2
Marqueur de protéine:
Marqueur His Tag (6x), marqueur Twin-Strep™-tag, 6x His-Tag
Marqueur Twin-Strep™-tag
Non marqué
Conditionnement:
5µg
Description
Vecteurs d’expression de cellules de mammifères pCSG-IBA
- Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418 contenant les éléments suivants :
- Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
- Réplication épisomique via l’origine de réplication du virus d’Epstein Barr (oriP) et de l’antigène nucléaire encodé par l’EBNA-1 dans les cellules humaines, de primates et de chiens et par l’origine de réplication SV40 dans les cellules la infectées de manière latente par SV40 ou qui expriment le grand antigène T SV40 (p. ex. HEK293T, COS-1, COS-7)
- Les lignées cellulaires stables peuvent être sélectionnées par le gène de résistance à la néomycine (NeoR).
- De plus, le promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) permet une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères.
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pCSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pCSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Marqueur génétique | Ampicilline |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vector |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenu et stockage | Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | Marqueur Twin-Strep™-tag |
| Quantité | 5 μg |
| Vecteur | pCSG-IBA102 |
| À utiliser avec (application) | Expression épisomique (oriP, EBNA-1) ; signal de sécrétion BM40 |