Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mammoet M1807 XD
Code produit 15999021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15999021 37 1 paire
15909031 38 1 paire
15919031 39 1 paire
15929031 40 1 paire
15939031 41 1 paire
15949031 42 1 paire
15959031 43 1 paire
15969031 44 1 paire
15979031 45 1 paire
15989031 46 1 paire
15999031 47 1 paire
15909041 48 1 paire
15919041 49 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15999021 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur 76586837
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La botte extra-haute est isolée contre la chaleur et le froid. L’éponge de confort pour la protection des chevilles avec un rembourrage ajouté offre une sensation plus confortable et un meilleur ajustement. Le modèle Mammoet M1807 est très facile à mettre et à enlever ; les œillets verticaux sur la chaussure rendent le lacage des lacets ignifuges très simple.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Isolation contre la chaleur et le froid
  • Lacets ignifuges
  • Construction étanche de Nubuck à l’huile
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Conception Mammoet M1807 XD
Matériau de revêtement Argent purifié Hydro-Tec™ / Sympatex™
Matériau Nubuck huilé
Dimensions 37
Matériau au niveau des orteils Acier