Learn More
Mancozèbe, Thermo Scientific™
Code produit 17555555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17555555 250 mg 250mg
17545555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17555555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468852500
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 8018-01-7
Formule moléculaire C8H12MnN4S8Zn
Poids moléculaire (g/mol) 541.01
Numéro MDL 00078616
Clé InChI CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC manganèse(2+) zinc(2+) bis(({2-[(sulfanidylméthanethioyl)amino]éthyl}carbamothioyl)sulfanide)
SMILES [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Mancozeb
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Jaune à gris
Merck Index 13-5738
Quantité 250 mg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mancozeb
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mancozeb