Learn More
Acide (±)-mandélique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462327 500 g 500g
11452327 100 g 100g
11472327 2500g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14223.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
L’acide mandélique est utilisé dans l’industrie pharmaceutique comme antibactérien pour traiter les infections des voies urinaires. Il agit comme précurseur pour la fabrication de divers médicaments. Il est également utilisé comme antibiotique oral. Les peaux d’acide mandélique sont largement utilisées pour traiter la peau endommagée en raison de sa propriété moins pénétrante et irritante. La résolution énantiomérique de l’acide (±)-mandélique est effectuée en utilisant de l’amine chirale (1R,2S)-(-)-éphédrine suivie d’une acidification pour préparer de l’acide (R)-(-)-mandélique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide mandélique est utilisé dans l’industrie pharmaceutique comme antibactérien pour traiter les infections des voies urinaires. Il agit comme précurseur pour la fabrication de divers médicaments. Il est également utilisé comme antibiotique oral. Les peaux d’acide mandélique sont largement utilisées pour traiter la peau endommagée en raison de sa propriété moins pénétrante et irritante. La résolution énantiomérique de l’acide (±)-mandélique est effectuée en utilisant l’amine chirale (1 R,2S)-(-)-éphédrine suivie d’une acidification pour préparer l’acide (R)-(-)-mandélique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther diéthylique, l’éthanol et l’isopropanol.
Remarques
Hydrophobe et sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-64-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00064250
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
CID PubChem 1292
ChEBI CHEBI:35825
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Mandelic Acid
Point de fusion 118°C à 121°C
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Sensibilité Sensible à la lumière
Beilstein 510011
Merck Index 14,5717
Informations sur la solubilité Soluble in water,diethyl ether,ethanol and isopropanol.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%