Learn More
Acide mandélique, TRC
Code produit 30006292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006292 10 g 10g
30009058 50 g 50g
17924835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006292 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM16252510G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-64-2
Formule moléculaire C8 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Synonyme (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, Hydroxyphenylacetic acid, Mandelic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. C (EP), Homatropine Methylbromide Imp. C (EP), Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP) as Racemate, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, Mandelic acid (7CI,8CI), α-Hydroxybenzeneacetic acid, (RS)-Mandelic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid, (±)-Mandelic acid, (±)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (±)-α-Hydroxyphenylacetic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 2-Phenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-Phenylglycolic acid, Almond acid, Amygdalic acid, DL-Amygdalic acid, DL-Hydroxy(phenyl)acetic acid, DL-Mandelic acid, NSC 7925, Paramandelic acid, Phenylglycolic acid, Phenylhydroxyacetic acid, S 14-75781, Uromaline, dl-Mandelic acid, α-Hydroxy-α-toluic acid, α-Hydroxyphenylacetic acid
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES OC(C(=O)O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Mandelic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Poids de la formule 152.0473
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 10 g