Learn More
Acide mandélique, TRC
Code produit 30009058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009058 50 g 50g
30006292 10 g 10g
17924835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009058 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM16252550G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-64-2
Formule moléculaire C8 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Synonyme (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, Hydroxyphenylacetic acid, Mandelic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. C (EP), Homatropine Methylbromide Imp. C (EP), Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP) as Racemate, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, Mandelic acid (7CI,8CI), α-Hydroxybenzeneacetic acid, (RS)-Mandelic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid, (±)-Mandelic acid, (±)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (±)-α-Hydroxyphenylacetic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 2-Phenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-Phenylglycolic acid, Almond acid, Amygdalic acid, DL-Amygdalic acid, DL-Hydroxy(phenyl)acetic acid, DL-Mandelic acid, NSC 7925, Paramandelic acid, Phenylglycolic acid, Phenylhydroxyacetic acid, S 14-75781, Uromaline, dl-Mandelic acid, α-Hydroxy-α-toluic acid, α-Hydroxyphenylacetic acid
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES OC(C(=O)O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Mandelic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Poids de la formule 152.0473
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 50 g