Learn More
Acétate de manganèse(II) tétrahydraté, 99,999 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10577200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10577200 50 g Flacon en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10577200 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212560500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese acetate tetrahydrate
Point de fusion >300.0°C
CAS 6156-78-1
Couleur Rose
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 21.8 to 23% (Complexometry)
Formule moléculaire C4H14MnO8
Formule linéaire (CH3CO2)2Mn·4H2O
Numéro MDL MFCD00062552
Point d’éclair >130°C
Merck Index 14,5724
Synonyme manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Clé InChI CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 245.09
CID PubChem 93021
Poids de la formule 245.09
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate