Learn More
Manganèse Carbonyl, TRC
Code produit 30480220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480220 50 mg 50mg
30477190 100 mg 100mg
30464643 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480220 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM16425050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10170-69-1
Formule moléculaire C10Mn2O10
Poids moléculaire (g/mol) 389.98
Synonyme Manganese Carbonyl, CORM 1, Decacarbonyldimanganese, Decacarbonyldimanganese(0), Dimanganese Decacarbonyl, Manganese Carbonyl (Mn2(CO)10), Manganese Pentacarbonyl Dimer, NSC 203018, NSC 22319
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; manganèse
SMILES [Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese Carbonyl
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Poids de la formule 389.8252