Learn More
Chlorure de manganèse, solution 1,0M (solution transparente, rose-pâle/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10306843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10306843 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10306843 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP541100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le chlorure de manganèse est utilisé pour les traînées dC et dG d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese Chloride
Couleur Rouge
Note relative au nom 1.0M Solution
CAS 7773-01-5
Formule moléculaire Cl2Mn
Numéro MDL MFCD00011114
Concentration 0.99 to 1.01M
Merck Index 15, 5793
Synonyme manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
Clé InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Nom IUPAC Manganèse(2+) ;dichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 125.84
CID PubChem 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Qualité Biologie moléculaire
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
pH 4
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese chloride 1.0M solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .