Learn More
Chlorure de manganèse tétrahydraté (cristallin), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese Chloride Tetrahydrate |
| CAS | 13446-34-9 |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | Cl2H8MnO4 |
| Numéro MDL | MFCD00149792 |
| Clé InChI | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
| Nom IUPAC | dichlorure de tétrahydrate de manganèse(2+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
| Afficher plus |