Learn More
Chlorure de manganèse tétrahydraté, MP Biomedicals
Code produit 11477612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11477612 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11477612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215533480
 Article restreint
En stock
Forme cristalline de tétrahydrate de chlorure de manganèse(II) utilisée dans diverses applications chimiques.
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Nom IUPAC dichlorure de tétrahydrate de manganèse(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Poids de la formule 167.27
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese Chloride Tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Chloride Tetrahydrate