Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese Dioxide |
| CAS | 1313-13-9 |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | MnO2 |
| Numéro MDL | MFCD00003463 |
| Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
| Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Mn]=O |
| Nom IUPAC | dioxomanganèse |
| Show More |