Learn More
Manganèse(II)2-éthylhexanoate40 % w/w dans les essences minérales, 6 % Mn, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used as paint driers. Accelerating curing agent for unsaturated polyester. Also used as a intermediate for dyestuff, pharmaceutical, syntheses material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese(II) 2-ethylhexanoate |
| Couleur | Marron |
| Densité | 0.897 g/mL |
| Point d’éclair | 40°C (104°F) |
| Odeur | Petroleum-like |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1268 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in organic solvents. Not miscible or difficult to mix with water. |
| Poids de la formule | 341.35 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 40 % p/p dans les essences minérales, 6 % Mn |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Manganese(II) 2-ethylhexanoate, 40% w/w in mineral spirits
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: Stoddard solvent