Learn More
Acétate de manganèse(II), 98+ %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782264 25 g Flacon en verre 25g
10540374 5 g Flacon en verre 5g
10238763 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782264 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389140250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-38-0
Formule moléculaire C4H6MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.03
Numéro MDL MFCD00013039
Clé InChI UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
CID PubChem 12525
Nom IUPAC manganese(2+) diacetate
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) acetate
Couleur Beige-gris à gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Complexometry)
Formule linéaire Mn(OC(O)CH3)2
Merck Index 15, 5789
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble
Poids de la formule 173.03
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Manganese(II) acetate