Learn More
Manganese(II) Acetate Tetrahydrate, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Code produit 15646090 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15646090 250 g Flacon poly 250g
15636090 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15646090 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 63537250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥99.0%
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6156-78-1
Formule moléculaire C4H14MnO8
Poids moléculaire (g/mol) 245.09
Numéro MDL MFCD00062552
Clé InChI CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
CID PubChem 93021
Nom IUPAC Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion 80°C
Couleur Rose
pH Acidic
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire (CH3COO)2Mn · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3730728
Poids de la formule 245.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (KT)
Odeur Vinegar-like
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.58g/cm3