Learn More
Acétate de manganèse(II) tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10700911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10700911 25 g Flacon en plastique 25g
10082740 500 g Flacon en plastique 500g
10723475 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10700911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205660250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6156-78-1
Formule moléculaire C4H14MnO8
Poids moléculaire (g/mol) 245.09
Numéro MDL MFCD00062552
Clé InChI CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
CID PubChem 93021
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Rose
pH 6 to 7 (5% soln.)
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Mn·4H2O
Point d’éclair >130°C
Merck Index 14, 5724
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté
Poids de la formule 245.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.58
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate