Learn More
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate, 98.0 to 101.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit 15672100 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15672100 100 g Flacon poly 100g
15682100 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15672100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 221279100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire MnCl2 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 197.91g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 101.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly