Learn More
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate, 99.99% trace metals basis, Honeywell™
Code produit 15651750 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15651750 5 g Flacon en verre 5g
15641750 25 g Flacon poly 25g
15631750 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15651750 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 2037345G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
99,99% de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Point de fusion 58°C
Couleur Rose
Quantité 5 g
Formule linéaire MnCl2 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 197.91g/mol
Pourcentage de pureté 99.99% (trace metals basis)
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Crystals
Densité 1.913g/cu.cm