Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10552991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10552991 500 g Flacon en plastique 500g
10096063 100 g Flacon en plastique 100g
11994191 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10552991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205895000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride tetrahydrate
Point de fusion 58.0°C
Couleur Rose
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire MnCl2·4H2O
Fieser 07,222; 09,288
Merck Index 15,5793
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 197.91
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.