Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347287 100 g 100g
11357287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011563.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Manganese(II) chloride tetrahydrate is used in the tailing of DNA - MnCl2 buffer is recommended for dC and dG tailing and in reverse transcription of RNA with thermostable DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride tetrahydrate
Point de fusion 58°C
Couleur Rose
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Pink Crystalline/powder
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metal basis)
Densité 2.010 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in pyridine,ethanol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 197.90 (125.84 Anhydrous)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganous chloride tetrahydrate