Learn More
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsDescription
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
| Point de fusion | 58°C |
| Couleur | Rose |
| pH | 4.0 to 6.0 (at 20°C) |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | MnCl2 · 4H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Informations sur la solubilité | Completely soluble in water |
| Poids de la formule | 197.91g/mol |
| Afficher plus |