Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
| Point de fusion | 58.0°C |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | MnCl2·4H2O |
| Fieser | 07,222; 09,288 |
| Merck Index | 15,5793 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether |
| Poids de la formule | 197.91 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Conditionnement | Flacon en verre |
Sécurité et traitement
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.