Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydrate, Solstice
Code produit 15683390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15683390 1 kg 1kg
15693390 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15683390 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 314221KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    144.30€ / 1kg
    Économisez 14.70€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
Ajouter au panier
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de tétrahydrate de manganèse(2+)
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire MnCl2 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 197,91g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) chloride-4-hydrate