Learn More
Chlorure de manganèse(II), ultra sec, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1190°C |
| Nom chimique ou matériau | Manganese(II) chloride |
| Point de fusion | 650°C |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2 g |
| Formule linéaire | MnCl2 |
| Numéro UN | UN3288 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether. |
| Poids de la formule | 125.84 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.