Learn More
Iodure de manganèse(II), ultra sec, 99,99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497425 1 g 1g
15407435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047166.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7790-33-2
It is often used in the lighting industry and it is a source of its derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-33-2
Numéro MDL MFCD00016225
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) iodide
Point de fusion 638°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Rouge à blanc
Forme physique Beads
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 5.0 g/mL
Merck Index 14,5732
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 308.75
Pourcentage de pureté 99.99%