Learn More
Nitrate de manganèse(II) tétrahydraté, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10117993 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10117993
Marque: Thermo Scientific Acros 193462500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20694-39-7 | MnN2O6·4H2O | 251.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20694-39-7
Formule moléculaire MnN2O6·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 251.01
Numéro MDL MFCD00149789
Clé InChI ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
CID PubChem 182616
Nom IUPAC Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Point de fusion 37.0°C
Couleur Rose
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Formule linéaire Mn(NO3)2·4H2O
Fieser 02,257
Merck Index 10, 5555
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3800g/L (20°C)
Poids de la formule 251.01
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.