Learn More
Oxyde de manganèse(II), 99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11904151 1 g Flacon en verre 1g
11914151 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436970010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-43-0
Formule moléculaire MnO
Poids moléculaire (g/mol) 70.94
Numéro MDL MFCD00016226
Clé InChI VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
CID PubChem 14940
Nom IUPAC oxomanganèse
SMILES O=[Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) oxide
Point de fusion 1650.0°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 70.94
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Manganese(II) oxide