Learn More
Perchlorate de manganèse(II) hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10155570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10155570 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10155570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 316511000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Point de fusion 165°C
Note relative au nom 99%
CAS 15364-94-0
Couleur Rose
Forme physique Solide cristallin
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire Cl2H12MnO14
Formule linéaire Mn(ClO4)2·6H2O
Numéro MDL MFCD00150255
Synonyme manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Clé InChI AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Nom IUPAC Manganèse(2+) ; diperchlorate ; hexahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 361.92
CID PubChem 203855
Poids de la formule 361.93
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) perchlorate hexahydrate