Learn More
Phtalocyanine de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303728
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11303728
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039309.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14325-24-7 | C32H16MnN8 | 567.474 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14325-24-7
Formule moléculaire C32H16MnN8
Poids moléculaire (g/mol) 567.474
Numéro MDL MFCD00049821
Clé InChI ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6508743
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) phthalocyanine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 567.47
Forme physique Cristalline