Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, ≥ 98 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15692100 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15692100 100 g Flacon poly 100g
15602110 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15692100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 221287100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire MnSO4 · H2O
Numéro UN UN3077
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
Poids de la formule 169.02g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly