Learn More
Sulfate de manganèse (II) monohydraté, + 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696592 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696592 500 g Flacon en plastique 500g
10562991 1 kg Flacon en plastique -
10701234 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696592 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205905000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.05€
    47.65€ / 500g
    Économisez 9.40€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 850.0°C
Nom chimique ou matériau Manganese(II) sulfate monohydrate
Point de fusion 700.0°C
Couleur Rose à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Perte par calcination 10.0% to 12.0% (500°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire MnSO4·H2O
Merck Index 15, 5804
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 169.02
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate