Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Manganese(II) sulfate monohydrate is used as a colorant in dyes, fertilizers, animal feeds and red glazes on porcelain. Further, it is used in paints, ceramics, nutrient and dietary supplement. It is involved in the preparation of manganese dioxide. In addition, it serves as a precursor to manganese metal and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Couleur | Rose |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Aspect | Pink powder |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.0-101.0% |
| Densité | 2.95 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether. |
| Poids de la formule | 169.02 (151.00 Anhydrous) |
| Qualité | ACS |
Sicherheit und Handhabung
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate