Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, réactif analytique, Honeywell Fluka™
Code produit 16625803 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16625803 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16625803 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 3142525KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) sulfate monohydrate
Point de fusion 700°C (anhydrous substance)
CAS 10034-96-5
Couleur Rose
% max. CAS 1
pH 4 to 6
Quantité 25 kg
Formule moléculaire H2MnO5S
Formule linéaire MnSO4 · H2O
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate hydraté de manganèse(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Qualité ACS
Densité 2.950 g/cm3 (20°C)