Learn More
Sulfate de manganèse(II) tétrahydraté, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489577 100 g -
11499577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22081.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10101-68-5 | H8MnO8S | 223.054 g/mol
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de manganèse(II) tétrahydraté est un minéral essentiel utilisé sous forme de gélules, de comprimés et de liquide. Il fournit également les nutriments essentiels tels que les vitamines, les protéines et on le retrouve dans des substances nutritionnelles similaires. Il subit une électrolyse pour donner du dioxyde de manganèse. Lors de l’oxydation, il donne du dioxyde de manganèse obtenu par voie chimique (CMD) et est utilisé dans la fabrication de piles sèches.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il perd toute ses molécules d’eau à 400-450°. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-68-5
Formule moléculaire H8MnO8S
Poids moléculaire (g/mol) 223.054
Numéro MDL MFCD00149160
Clé InChI CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate
CID PubChem 22572548
ChEBI CHEBI:86358
Nom IUPAC Sulfate de manganèse(2+) tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire MnSO4·4H2O
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 223.06 (151.00 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate