Specifications
| Point de fusion | 700 °C |
| CAS | 10034-96-5 |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 98,0 à 101,0 % |
| Formule moléculaire | H2MnO5S |
| Numéro MDL | MFCD00149159 |
| Synonyme | Manganous sulphate monohydrate , Manganese sulphate monohydrate |
| Clé InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | Sulfate hydraté de manganèse(2+) |
| Show More |