Learn More
Oxyde de manganèse(IV), 80-85 %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583571 1 kg Flacon en plastique 1kg
10185170 25 g Flacon en plastique 25g
10388703 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10583571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213490010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-13-9
Formule moléculaire MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Numéro MDL MFCD00003463
Clé InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
CID PubChem 14801
Nom IUPAC dioxomanganèse
SMILES O=[Mn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(IV) oxide
Point de fusion 535.0°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 80-85%
Densité 5.2g/mL
Formule linéaire MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15, 5795
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Poids de la formule 86.94
Pourcentage de pureté 80 to 85%