Learn More
Oxyde de manganèse(IV), 97%
Code produit 11488830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
500 g
2500 g
10 kg
Conditionnement:
10g
10kg
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488830 10 g 10g
11469662 500 g 500g
11479662 2500 g 2500g
15463027 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11488830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10765.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
L’oxyde de manganèse(IV) est utilisé comme pigment et comme réactif inorganique, notamment lors de l’oxydation des alcools allyliques. Il est également utilisé pour les batteries à piles sèches telles que la pile alcaline et la pile zinc-carbone. Il participe à la préparation d’autres composés de manganèse. C’est un précurseur du ferromanganèse et des alliages correspondants, ce qui fait de lui un élément utile dans l’industrie sidérurgique. C’est un bon catalyseur pour la décomposition du peroxyde d’hydrogène en oxygène et en eau. De plus, il est utilisé pour la préparation du sulfate de manganèse(II), du chlorure de manganèse(II) et du permanganate de potassium. En plus de cela, il est utilisé comme pigment inorganique dans la fabrication de céramique et de verre.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’oxyde de manganèse(IV) est utilisé comme pigment et comme réactif inorganique, notamment lors de l’oxydation des alcools allyliques. Il est également utilisé pour les batteries à piles sèches telles que la pile alcaline et la pile zinc-carbone. Il participe à la préparation d’autres composés de manganèse. C’est un précurseur du ferromanganèse et des alliages correspondants, ce qui fait de lui un élément utile dans l’industrie sidérurgique. C’est un bon catalyseur pour la décomposition du peroxyde d’hydrogène en oxygène et en eau. De plus, il est utilisé pour la préparation du sulfate de manganèse(II), du chlorure de manganèse(II) et du permanganate de potassium. En plus de cela, il est utilisé comme pigment inorganique dans la fabrication de céramique et de verre.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les agents réducteurs forts et les matériaux organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-13-9
Formule moléculaire MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Numéro MDL MFCD00003463
Clé InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
CID PubChem 14801
Nom IUPAC dioxomanganèse
SMILES O=[Mn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese (IV) oxide
Point de fusion 535°C (decomposition)
Quantité 10 g
Merck Index 14,5730
Informations sur la solubilité Insoluble aq. soln..
Poids de la formule 86.94
Pourcentage de pureté 98%
Densité 5.026
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(IV) oxide
RUO– À des fins de recherche uniquement