Learn More
Activation de l’oxyde de manganèse(IV), Solstice
Code produit 15686090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15686090 250 g 250g
15676090 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15686090 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 63548250G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-03-2027
Ajouter au panier
Technique, activé, ≥ 90 % (RT)
  • Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est <90 %
  • Une variation de couleur et de forme physique est possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-13-9
Formule moléculaire MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Numéro MDL MFCD00003463
Clé InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
CID PubChem 14801
Nom IUPAC dioxomanganèse
SMILES O=[Mn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(IV) oxide activated
Quantité 250 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 86,94g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 90%
Qualité Technique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(IV) oxide activated
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302+H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.