Learn More
Oxyde de manganèse(IV), extra pur, SLR, précipité, Fisher Chemical
Code produit 10171620 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10171620 500 g 500g
10438220 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10171620 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/1665/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1313-13-9
Formule moléculaire MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Numéro MDL MFCD00003463
Clé InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
CID PubChem 14801
Nom IUPAC dioxomanganèse
SMILES O=[Mn]=O
Spécification
Point de fusion 535°C
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 86.94g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(IV) oxide, electrolytically precipitated, active
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.