Learn More
Oxyde de manganèse(II), technique, poudre, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpezifikation
Spezifikation
| Point de fusion | 535°C |
| CAS | 1313-13-9 |
| Couleur | Gris |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | MnO2 |
| Numéro MDL | MFCD00003463 |
| Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
| Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Mn]=O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Manganese(IV) oxide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?