Learn More
Oxyde de manganèse(IV), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese dioxide |
| CAS | 1313-13-9 |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | Mn O2 |
| Synonyme | Manganese Oxide (MnO2) |
| Formule InChI | InChI=1S/Mn.2O |
| SMILES | O=[Mn]=O |
| Nom IUPAC | dioxomanganèse |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
| Poids de la formule | 86.9279 |