Learn More
Oxyde de manganèse(IV), TRC
Code produit 30465334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM164310100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Manganese dioxide
CAS 1313-13-9
Quantité 100 g
Formule moléculaire Mn O2
Synonyme Manganese Oxide (MnO2)
Formule InChI InChI=1S/Mn.2O
SMILES O=[Mn]=O
Nom IUPAC dioxomanganèse
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Poids de la formule 86.9279