Learn More
Solution étalon de plasma de manganèse, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Description
Manganese, plasma standard solution, Specpure™, Mn 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese |
| Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Solubilité | Miscible with water |
| Type | Analytical Standard |
| Quantité | 500 mL |
| Qualité | Specpure |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acide nitrique :5,0 % ; Manganèse :0,1 % ; Eau :94,9% |
Sécurité et traitement
- Manganese, plasma standard solution, Specpure, Mn 1000
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid