Learn More
Sulfate de manganèse monohydraté (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11411921 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11411921 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11411921 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219470290
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese Sulfate Monohydrate
CAS 10034-96-5
Forme physique Crystalline
Quantité 500 g
Formule moléculaire H2MnO5S
Numéro MDL MFCD00149159
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate hydraté de manganèse(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Poids de la formule 169