Learn More
Sulfate de manganèse monohydraté (cristallin), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese Sulfate Monohydrate |
| CAS | 10034-96-5 |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | H2MnO5S |
| Numéro MDL | MFCD00149159 |
| Synonyme | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
| Clé InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | Sulfate hydraté de manganèse(2+) |
| Afficher plus |