Learn More
Sulfate de manganèse monohydraté (cristallin), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese Sulfate Monohydrate |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 169 |
| Pourcentage de pureté | 98.52% |
| Qualité | Culture cellulaire |