Learn More
Monohydrate de sulfate de manganèse, TRC
Code produit 30138149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138149 10 g 10g
30137488 50 g 50g
30008300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138149 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM16432010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire Mn . O4 S . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 169.02
Synonyme Manganese sulfate monohydrate, Manganese Mesosulfate (MnSO4.H2O), Sulfuric Acid Manganese(2+) Salt Monohydrate, Manganese Monosulfate Monohydrate, Manganese Sulfate (MnSO4) Monohydrate, Manganese Sulfate Monohydrate, Manganese(2+) Sulfate Monohydrate, Manganese(II) Sulfate Monohydrate, Manganous Sulfate Monohydrate, Sulfuric Acid Manganese salt (1:1) Monohydrate
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES O.[Mn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese Sulfate (AS)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Poids de la formule 168.9003