Learn More
Chlorure de manganèse, 4-hydraté, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Product Code. 15518024 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15518024 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15518024 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 254001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Chemical Identifiers
CAS 13446-34-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifications
Nom chimique ou matériau Manganous Chloride
Note relative au nom 4-Hydrate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Poids de la formule 197.9
Pourcentage de pureté 98.0 to 101.0% (T)
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.01kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese (II) chloride tetrahydrate, Crystal BAKER ANALYZED A.C.S. Reagent
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese (II) chloride tetrahydrate